Learn More
DWK Life Sciences Gamme de pinces KECK™, pour rodage conique, en acier inoxydable (1.4310, nu)
La pince KECK™ est utilisée pour sécuriser un raccord à rodage normalisé.
Marque: DWK Life Sciences 290300802
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
Spécification
10 | |
Fixez les joints en verre contre verre | |
NS 24 |
Acier inox (1.4310, blanc) | |
Joints en verre contre verre sécurisés |