Learn More
Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B), Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 1823362-29-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H13 Cl O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ketamine Hydrochloride Imp. B (EP), Ketamine Imp. B (EP), (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone, Ketamine Hydrochloride Impurity B, Ketamine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H3 |
| SMILES | OC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl |
| Nom IUPAC | 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexan-1-one |
| Afficher plus |