missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KIF19 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13435797
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13435797 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13435797 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531280

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Rat (97%), Xenopus laevis (92%), Xenopus Tropicalis (92%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Plus end-directed microtubule-dependent motor protein that regulates the length of motile cilia by mediating depolymerization of microtubules at ciliary tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KIF19
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.58 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression KIF19
Numéro d’ordre du gène Q2TAC6
Alias de gène KIF19; Kif19a; KIF19A-like protein; kinesin family member 19; kinesin family member 19A; kinesin-like protein KIF19; N-8 kinesin; oocyte-G1; RGD1559936
Symboles de gène(s) KIF19
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human KIF19. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 124602
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.