Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Disponibles en coloris naturel (transparent) ou dans un choix de quatre couleurs
Marque: DWK Life Sciences 73664-16
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Disponible en couleurs naturelles (claires) ou au choix en quatre couleurs
- Pour tubes de culture à bord lisse
- Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
- Polypropylène
- Autoclavable
Les bouchons pour le dia. ext. de 38 mm sont conçus pour les flacons de culture à baffles.
Spécification
Push Cap | |
Polypropylène | |
Non-sterile | |
Oui |
Autoclavable | |
Jaune | |
Tubes de culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext. |