Learn More
DWK Life Sciences Flacons Babcock Kimble™ KIMAX™ pour les tests de crème
Avec marquage “Sealed 3”
Marque:  DWK Life Sciences 2015S-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Code produit. 15928796
  • 286.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 13-09-2022
Description
Avec marquage “Sealed 3”
  • Flacons gradués par sous-divisions 0,5 % jusqu’à 50 % ; les graduations sont marquées avec un coloration marron permanente ; hauteur globale : 165 mm ; marquage “Sealed 3” pour les états nécessitant cette désignation spéciale
Spécification
Spécification
0,33 oz., 10 ml
0,33 oz.
± 0,5%
165 mm
10 ml
Verre
6,5 in