Learn More
DWK Life Sciences Flacons Babcock Kimble™ KIMAX™ pour les tests de crème
Click to view available options
Capacité:
0,33 oz., 10 ml
Tolérance:
± 0,5%
Description
Avec marquage “Sealed 3”
- Flacons gradués par sous-divisions 0,5 % jusqu’à 50 % ; les graduations sont marquées avec un coloration marron permanente ; hauteur globale : 165 mm ; marquage “Sealed 3” pour les états nécessitant cette désignation spéciale
Spécification
Capacité | 0,33 oz., 10 ml |
Hauteur (impériale) | 6,5 in |
Hauteur (métrique) | 165 mm |
Capacité (métrique) | 10 ml |
Capacité (impériale) | 0,33 oz. |
Matériau | Verre |
Tolérance | ± 0,5% |