Learn More
KleenGuard™ Gants résistants aux produits chimiques en nitrile KleenGuard™ G80
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Förpackningsstorlek:
1 pièce
12 paires
120 pièces
60 paires
Beskrivning
- Protection d’EPI de catégorie 3 et résistance à l'abrasion de niveau 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus)
- Doublure floquée pour un enfilage facile et un confort d'utilisation prolongé
- Excellente préhension dans les environnements humides comme secs - bonne préhension pour les applications légèrement huileuses (meilleure protection)
- Excellent design ergonomique - réduit la fatigue de la main en cas d’utilisation prolongée
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0120 |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Vert |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 15.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering