Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Voiles faciaux Kimtech™ M7
Voiles faciaux jetables avec bandeaux en polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Liaison ultra-sonique pour une meilleure intégrité du produit. Sans latex ni silicone.
209.00€ - 369.00€
Spécification
Type de produit | Voile facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyester |
Dimensions | Étalon |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Fastening Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fastening Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12668865
|
Kimberly-Clark Professional™
62757 |
Bandeau |
209.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12658865
|
Kimberly-Clark Professional™
62751 |
Boutons pression |
369.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les voiles faciaux jetables avec bandeaux ou des attaches en tricot sont en film polyéthylène à faible peluchage.Le nez recouvert offre un confort accru.Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 7 ou supérieure.
- Film en polyéthylène à faible peluchage
- Embout nasal couvert pour un confort accru
- Liaison ultra-sonique pour une meilleure intégrité du produit
- Sans latex ni silicone.
- Excellente filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination.
- Convient pour une utilisation dans des salles blanches ISO 7 ou plus.
Spécification
Voile facial pour salle blanche | |
Polyester | |
Non stérile | |
Classe 10 000/ISO 7 | |
Oui | |
38,1 cm | |
KIMTECH™ M7 |
Blanc | |
Étalon | |
Voile | |
Oui | |
15 in | |
Conditionnement double |