Learn More
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Gants résistants aux coupures
Code produit 11893480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11893480 9 12 paires
11873480 7 12 paires
11883480 8 12 paires
11803490 10 12 paires
11710674 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11893480 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 97432
Expédition estimée: 08-01-2027
Les gants anti-coupures sont fabriqués en tissu confortable et respirant et sont dotés d’un revêtement courbé violet sur les bouts des doigts pour une dextérité accrue.
Haute résistance aux coupures tout en améliorant la dextérité, la prise en main et le confort.
  • Dyneema™ construction de tissu
  • Purple Nitrile bouts des doigts enduits
  • Paume en pointillés flexible
  • Ambidextres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Points de nitrile
Couleur Blanc, Violet
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Dyneema
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388
À utiliser avec (application) Manipulation du verre / métal, fabrication du papier et assemblage d’automobiles / d’avions
Type de manchette de gant Tricoté
Modèle 97432
Séries KleenGuard™ G60