Learn More
Kimtech™ Surchaussures antidérapantes Kimtech A8
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4639358
Click to view available options
Dimensions:
S, M
Universal
XL, 2XL
Conditionnement:
300 pièces
Product Code. 15339470
missing translation for 'mfr': Kimtech™ 39371
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Nos surchaussures haute qualité Kimtech™ A8 confèrent une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Le revêtement antidérapant appliqué à l'ensemble de la chaussure réduit le risque de blessures. Les surchaussures sont constituées d'un matériau étanche extrêmement durable.
  • Adhérence supérieure sur de multiples surfaces et réduction du risque de glissade et de chute.
  • Ces surchaussures sont conformes à la norme EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425 et s'accompagnent d'informations techniques.
  • Une protection idéale pour les laboratoires et les salles blanches ISO 7.
  • Ces surchaussures confortables existent en plusieurs tailles et sont constituées d'un matériau étanche extrêmement durable.
  • Le risque de glissade et de chute est considérablement réduit grâce au traitement antidérapant appliqué sur toute la surface des surchaussures.
Specifications
Dimensions Universal
Matériau Filé-lié, polyéthylène, polyester
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Orteil et talon élastiqués
Type de semelle Adhérence supplémentaire, sans coutures
Type de couture Seamless
À utiliser avec (application) Idéales pour un environnement de fabrication propre
Quantité d’emballage 300/Cs.
Type d’emballage Double-bagged, 3 Bags of 100 Covers
Résistance None
Type de produit Controlled Environments Shoe Covers