Learn More
KleenGuard™ Gants ambidextres KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
XS
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Description
Parfaits pour la fabrication et les applications industrielles
- Non poudrés, nitrile
- Les bouts des doigts texturés offrent une meilleure préhension et une plus grande dextérité.
- Ambidextres
- Manchette à bord roulé
- La formulation résistante aux perforations forme une protection contre les éclaboussures de produits chimiques, la saleté, la graisse et l'huile
- Parfaits pour le nettoyage et l'entretien, la fabrication, la transformation des aliments, l'assemblage électronique et les applications de peinture
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 gants par boîte distributrice (90 pour la taille XL).
Compliance
Certifiés pour le contact alimentaire.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvés par la réglementation de la FDA aux États-Unis et l'ACIA au Canada |
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |