Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Buchner Kimflow™ Fritted Disc Funnels
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
Marque: DWK Life Sciences 28400-601
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Use where filtrate would attack paper filters and membranes
Avec pastilles de marquage.
- Tiges à paroi épaisse et bords supérieurs perlés pour une plus grande résistance
Compliance
Conçue à partir de la norme Fed. aux DD-F-776.
Spécification
40mm | |
10mm | |
120 mm | |
6/carton | |
Disque fritté Kimflow™, tige à paroi épaisse | |
40 à 60 μm |
60 mL | |
Verre borosilicaté | |
USP Type I, ASTM E438 Type I, DD-F-776, Classe A | |
40mm | |
75mm | |
Entonnoir Buchner |