Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté à filetage N-51A à vis Kimble™ : Sans capsule
Verre N-51A Kimax à faible taux d’extraction
52.70€
Spécification
Classification | B |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | À usage général |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11888492
|
DWK Life Sciences
60910-1 |
Bouchon à vis | 1 dr |
52.70€
144 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Verre Kimax N-51A peu extractible
- Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté sans bouchons
Compliance
Le verre N-51A Kimax est conforme aux exigences ASTM de type 1, classe B.
Spécification
B | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
ASTM type I |
Transparent | |
À usage général | |
Bouchon à vis |