missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem en verre pour tissus Kimble™ Kontes™

Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000

Marque:  DWK Life Sciences 885500-0019

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17268920

  • 160.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 04-04-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Structure tout en verre
  • Espace de broyage entre le pilon et le tube de 0,004 à 0,006 po.
  • Des composants de rechange sont disponibles et ils sont complètement interchangeables

Spécification

Spécification

19
de 0,00015 à 0,0002mm
5mm
1mL
Broyeur pour tissus
Broyeurs en verre Potter-Elvehjem pour tissus
145mm
95mm
0,03 oz, 1 ml
0,004 à 0,006 pouces
0,19 in
0,03 oz.
Verre rodé
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
5,7 in
3,7 po
3
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions