Learn More
DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™
Avec bouchon supérieur solide et revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 60702-5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accuform™
- Verre borosilicaté KG33
- Parois en verre transparent très épaisses
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
21 mm | |
5 mL | |
2,44 in | |
Bouchon à vis | |
12/boîte |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Conique | |
62 mm |