Learn More
DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™
Avec bouchon supérieur solide et revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
199.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduée | Oui |
Type de base | Conique |
Quantité | 12/boîte |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Hauteur (impériale) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Hauteur (impériale) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10548413
|
DWK Life Sciences
60702-3 |
Bouchon à vis | transparent | 2 po | 3 ml |
199.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16439665
|
DWK Life Sciences
60702-5 |
Bouchon à vis | Transparent | 2,44 in | 5 mL |
217.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16419665
|
DWK Life Sciences
60702-10 |
Bouchon à vis | Transparent | 2,87 in | 10 ml |
273.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Accuform™
- Verre borosilicaté KG-33
- Parois en verre transparent très épaisses
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
Oui | |
12/boîte |
Verre borosilicaté | |
Conique |