Learn More
DWK Life Sciences Pièces Kimble™ Kontes™ pour ensembles de microfiltration
Pour une utilisation avec l’ensemble de microfiltration ULTRA-WARE™
Marque:  DWK Life Sciences 953781-90
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Code produit. 11708552
  • 606.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
Pour une utilisation avec l’ensemble de microfiltration ULTRA-WARE™
Spécification
Spécification
verre
Boîte de 1
1 000 ml
Ensemble de microfiltration ULTRA-WARE
Entonnoir
90 mm