Learn More
DWK Life Sciences Angle droit Kimble™ Kontes™ sans valves PTFE à bouchon PTFE de joint torique
Pour les applications sous vide jusqu'à 5 x 107 Torr
82.00€ - 128.00€
Spécification
Comprend | Prise PTFE |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Vanne à angle droit |
Alert:
Le bouton en polyacétal n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 110°C.
Code produit | Marque | Taille de l’alésage (impériale) | Diamètre (impérial) externe du tube | Plage | Taille du joint torique de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’alésage (impériale) | Diamètre (impérial) externe du tube | Plage | Taille du joint torique de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11702235
|
DWK Life Sciences
826610-0012 |
0 à 0,47 po. | 0,62 in | 0 à 12 mm | 112 |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11792225
|
DWK Life Sciences
826610-0004 |
0 à 0,15 po | 0,3 in | 0 à 4 mm | 010 |
82.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Livré avec un filetage externe de précision pour un contrôle fin
- Arbre non rotatif avec joint primaire fabriqué avec un joint torique FKM sur siège conique
- Position d'ouverture complète à 1-1/2 tours
- Utilisé comme purge jusqu'au demi-tour
- L'arbre en PTFE peut être utilisé en continu jusqu’à des températures du système de 230°C ou de 275°C par intermittence
Spécification
Prise PTFE | |
Verre borosilicaté | |
Vanne à angle droit |