Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage PolypropyleneScrew avec opercule Kimble™ avec septa en silicone revêtus de PTFE rouge
Autoclavables et utilisés pour plusieurs injections
Marque: DWK Life Sciences 73813BK13425
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité
- Conçus pour une compatibilité idéale avec des flacons d’échantillonnage automatique Kimble Chase
- Assemblage pratique de bouchons et revêtement
- Disponibles avec des septa standard ou préfendus
Spécification
Noir | |
Oui | |
Autoclavable |
En PP | |
Préfendu | |
13-425 |