Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage PolypropyleneScrew avec opercule Kimble™ avec septa en silicone revêtus de PTFE rouge
Autoclavables et utilisés pour plusieurs injections
Marque:  DWK Life Sciences 73813BK-8425
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11863033
  • 635.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
  • Fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité
  • Conçus pour une compatibilité idéale avec des flacons d’échantillonnage automatique Kimble Chase
  • Assemblage pratique de bouchons et revêtement
  • Disponibles avec des septa standard ou préfendus
Spécification
Spécification
Noir
Oui
Autoclavable
En PP
Préfendu
8-425