Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Kimble™ conditionnées individuellement
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
Marque:  DWK Life Sciences 56900-21100
118.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Code produit. 16478965
  • 125.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
  • Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
  • La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
  • L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
  • Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
Spécification
Spécification
Oui
Plastique
Pour les travaux de culture de tissu
0,01 mL
500/boîte
Emballage individuel
2 ml
Oui
ASTM E934
Stérile
Oui
0,3 ml
± 0,04 ml
Blanc
Pipette sérologique