Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Short-Style Sample Vials without Closure
33 Expansion Vials without Caps manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass (1000 per case)
Marque: DWK Life Sciences 60810-1528
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
- Flacons à échantillons à filetage à vis, transparents - Bouchons non inclus
- Options :
- Capacité de 2 ml - 0,5 drams : Hauteur de 28 mm, dia. ext. de 15 mm, finition GPI 13-425
- Capacité de 6 ml - 1,5 drams : Hauteur de 40mm, dia. ext. de 19mm, finition GPI 15-425
- Quantité de sachets 200, boîte de 1000
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E438 de type I, classe A
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Idéal pour le stockage de composés | |
0,5 dr. | |
ASTM, type I, classe A |
15 mm | |
2 mL | |
À vis | |
28 mm | |
13/425 |