Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration à paroi épaisse Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
Marque:  DWK Life Sciences 953760-2002
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11752754
  • 259.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Le verre borosilicaté à paroi épaisse offre une résistance mécanique pour la filtration sous vide
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
  • Revêtement de sécurité en plastique KimCote™
  • Bras latéral ≠2 pour le raccordement à une tubulure flexible de 0,25 po (6 mm) de dia. int.
  • Flacon de 125 ml : Avec joint de bouchon n° 5
  • Flacons de 1, 2 et 4 litres : Avec joint de bouchon n° 8
Spécification
Spécification
0,6 cm
2000 ml
Verre borosilicaté
8