Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PEHD linéaire Kimble™
Le fond fermé s’adapte au col conique standard
28.05€
Spécification
Couleur | Jaune, Bleu |
---|---|
Matériau | PEHD (polyéthylène haute densité) |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Utilisés comme pièces de rechange pour les éléments qui sont rodés aux dimensions d’un bouchon conique standard |
Code produit | Marque | Format | Stopper Number | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Stopper Number | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15331591
|
DWK Life Sciences
28160R-13 |
13 | 13 |
28.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le fond fermé s’adapte au col conique standard
- Bouchon en PE à usage intensif
- La bride présente sur le bouchon protège le verre
Spécification
Jaune, Bleu | |
PEHD (polyéthylène haute densité) | |
Bouchon | |
Utilisés comme pièces de rechange pour les éléments qui sont rodés aux dimensions d’un bouchon conique standard |