Learn More
Kimtech™ Gants en latex ambidextres Kimtech™ G3
Click to view available options
Dimensions:
L
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Les matériaux en latex de haute qualité offrent des niveaux élevés de protection contre la contamination contre les micro-organismes, les éclaboussures chimiques, les particules et les matières extractibles.
- Convient pour une utilisation dans des salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure et fourni avec des informations techniques pour démontrer la conformité réglementaire.
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et de couleur naturelle.
- Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel lavé à plusieurs reprises dans de l’eau déionisée ultra-pure et ne contenant aucune poudre, réduisant les risques d’irritation de la peau pour le porteur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI de catégorie III - Complexe CE |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | L |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de manchette de gant | À bord roulé |
| Longueur (métrique) | 30 cm |