Learn More
Kimtech™ Gants Nitrile Kimtech™ G3 Sterile Sterling™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200000114
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
300 paires
Code produit. 17817045
Marque: Kimtech™ 1182140
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ sont des gants pour salle blanche certifiés EPI de catégorie III convenant à un grand nombre d'applications délicates.
Ces gants de forme anatomique sont fabriqués en nitrile stérile ; ils offrent ainsi un meilleur contrôle anticontamination, en conformité avec de nombreuses exigences réglementaires strictes.Les gants non poudrés peuvent être utilisés dans des salles blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A ou supérieure et offrent un confort compatible avec un double gantage. Portés doublés, ces gants en nitrile fournissent des sensations et une dextérité similaires à celles des gants simples en latex, sans risque de réaction allergique au latex de TYPE 1.Les gants en nitrile sont également respectueux de l'environnement grâce à leur épaisseur réduite et au conditionnement efficace de Kimtech™ (les gants en nitrile pour salle blanche sont fournis par boîtes de 300 paires) qui réduit les déchets tout en maintenant un niveau de protection élevé. Les manchettes à bord roulé améliorent la résistance et facilitent l'enfilage de ces gants jetables, et leur finition texturée optimise le contrôle et la sensibilité tactiles.Les gants stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ présentent également un haut niveau de propreté avec un maximum de 1 200 particules supérieures à 0,5 μm/cm2 et un niveau d'endotoxines maximum de 20 unités/paire. Il est impératif que toutes les instructions d'utilisation du produit et toutes les législations et normes encadrant cette utilisation soient strictement respectées pour que le produit remplisse sa fonction de protection de l'utilisateur. Une utilisation incorrecte d'équipements de protection individuelle est susceptible de causer des blessures, des maladies ou la mort. Pour être sûrs de choisir et d'utiliser les produits correctement, les utilisateurs sont invités à demander conseil sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail à un interlocuteur compétent. Ce produit peut être vendu au sein de l'UE. Les unités individuelles ne doivent pas être vendues séparément.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Couleur Gris
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
Modèle 11821-40
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.5 cm