Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™, gris
297.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
354.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
371.62 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
371.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
354.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
371.62 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
371.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
7,5
8
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- ASTMD6978-05 Protection contre les éclaboussures de médicaments cytotoxiques
- Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Certificat de stérilité disponible en ligne
- Construction efficace et respectueuse de l'environnement. Conditionnement prêt pour les salles blanches qui minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
- Le matériau en nitrile entièrement stérilisé est plus solide et plus fin que le latex et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, y compris les virus, les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques.
- Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur grise avec un haut niveau de propreté.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI de catégorie III - Complexe CE |
Couleur | Gris |
Finition externe | Partiellement texturé |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 7 |
Stérilité | Stérile |
Longueur (métrique) | 30.5 cm |