Learn More
Kimtech™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech Opal
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7236175
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
170 pièces
200 pièces
Code produit. 17367659
Marque: Kimtech™ 62880
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non poudrés, ambidextres avec manchettes à bord roulé et extrémités texturées. L'absence de latex et de vulcanisants réduit le risque de réactions cutanées liées aux gants de type I et IV.
  • Conformité garantie :- EPI de catégorie III certifiés conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement (UE) 2016/425 tel qu'introduit et modifié dans la législation britannique, - Protection contre les projections de produits chimiques EN ISO 374-1 Type B (KPT),- Résistance à la dégradation par des produits chimiques EN 374-4,- Protection contre les virus et micro-organismes EN ISO 374-5
  • Élaborés sans thiurames, thiazoles, guanidines, carbamates ; sans soufre ajouté
  • Doux, confortables et faciles à enfiler
  • Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
  • Couleur foncée qui vous permet de vous concentrer sur votre tâche
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat III selon le règlement (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 protection contre les micro-organismes et les virus
Accelerator Free Oui
AQL 1,5
Couleur Bleu foncé
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 0,07 in
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Épaisseur (métrique) 0.05 mm
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 24 cm
Afficher plus Afficher moins
Les équipements de protection individuelle de Kimberly-Clark Professional sont uniquement destinés à un usage professionnel sur le lieu de travail et doivent être utilisés conformément à toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi qu’aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.Il est essentiel que toutes les instructions d’utilisation du produit ainsi que les lois et réglementations relatives à l’utilisation de chaque produit soient respectées afin que le produit contribue à protéger l’utilisateur.Une utilisation abusive de l’équipement de protection individuelle peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort.Pour une sélection et une utilisation correctes du produit, les personnes doivent demander conseil à une personne compétente en matière de santé et de sécurité au travail.Ce produit est destiné à la vente dans l’UE/le Royaume-Uni.Les unités individuelles ne doivent pas être vendues séparément.