Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaisons de salles blanches stériles Kimtech™ A5
250.49 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
Small
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Description
- Conformité assurée :
- EPI de cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425 (UE)
- Type 5 & 6 certifié
- Certificat de conformité par lot disponible en ligne
- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne.
- Convient à l’utilisation dans les salles blanches et les laboratoires stériles de classe A selon les BPF ISO 5 de l’UE et fourni avec des informations techniques justificatives pour démontrer sa conformité réglementaire.
- Doté de la technologie Clean-Don™ avancée pour un enfilage aseptique rapide, simple et conforme.
- Ces combinaisons sont fabriquées à partir d’un tissu SMS à faible peluchage respirant avec un toucher rappelant celui du textile.
- La protection contre la contamination est assurée par un matériau de haute qualité à stérilité assurée avec attaches de fixation. Emballage individuel sous vide et dans un double sachet, efficace pour gagner de la place.
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 3X-Large |
Matériau | PP à base de SMS |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Elastic, Élastique |
Type de bouchon | À sertir |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; EN 13034:2005 - Protection limitée contre les éclaboussures ; EN ISO 13982-1:2004 - Protection contre les particules ; CE CAT III ; EPI catégorie III – Complexe CE |
Certifications / conformité (Europe) | EN 13034:2005 - Limited Splash Protection; EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Sans latex | Oui |