Learn More
Kimtech™ Masques stériles de style plissé Kimtech™ M3 avec attaches
Description
- Excellente filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination.
- Couche externe en film de polyéthylène à faible peluchage.
- Sans latex ni silicone.
- Convient pour une utilisation dans des salles blanches ISO 3 ou plus.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Face Mask |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Ties |
| Matériau | Polyéthylène |
| Dimensions | Universal |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Plissée, 62466 |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; CE CAT I ; À usage industriel uniquement |
| Jetable | Single-use |
| Efficacité de filtre | 3.0 micron |
| Afficher plus |