Learn More
Kimtech™ Masque facial stérile et plissé certifié Kimtech™ M3 avec attaches
Click to view available options
Comprend:
Attaches de 9 po
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Sous emballage individuel
- Masque type plissé stérile Kimtech™ M3 à liens 62467, blanc, 18cm (l), 10 x 20 masques (200 pièces)
- Excellente filtration bactérienne et particulaire prévenant la contamination
- Doublure extérieure à faible peluchage en polyéthylène
- Sans latex et sans silicone
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Face Mask |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Ties |
| Matériau | Polyéthylène |
| Dimensions | Étalon |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Plissée, 62494 |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; CE Simple ; À usage industriel uniquement |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Jetable | Single-use |
| Afficher plus |