Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de kinase I (5X)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Formule : 100 mm Tris-HCl 100, 50 mm de chlorure de magnésium, 5 mm de dithiothréitol et 5 mm d’orthovanadate de sodium, pH 7,4
            Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de kinase I (5X) | 
| Forme physique | Liquide | 
| Quantité | 250 ml | 
| Formule | 100 mM de Tris-HCl 100, 50 mM de chlorure de magnésium, 5 mM de dithiothréitol et 5 mM d’orthovanadate de sodium, pH 7,4. | 
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit | 
|---|---|---|---|
| N28K565 | Certificat d’analyse | 05/03/2024 | J61967.AE,J61967.AK | 
| N28K566 | Certificat d’analyse | 05/03/2024 | J61967.AE,J61967.AK | 
| P15J583 | Certificat d’analyse | 15/09/2023 | J61967.AE,J61967.AK | 
| S08J518 | Certificat d’analyse | 15/09/2023 | J61967.AE,J61967.AK | 
| P15J582 | Certificat d’analyse | 15/09/2023 | J61967.AE,J61967.AK | 
Usage exclusivement réservé à la recherche