Learn More
Kinematica™ Support avec pied en forme de H ST-F 10/600 pour Polytron™ PT 3100 D
Support avec pied en forme de H fabriqué en aluminium anodisé.
Marque: Kinematica™ 11040025
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.99300kg
Description
- Réglable en hauteur
- Table de travail pivotante revêtue de PTFE avec support de récipients
- Poids de 5,5 kg
Spécification
Support pour homogénéiseur | |
Aluminium anodisé | |
Support pour homogénéiseur avec pied en forme de H | |
ST-F 10/600 |