Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kipp Dispenser
61.90€ - 68.74€
Spécification
Type de produit | Distributeur Kipp |
---|---|
Comprend | Flacon |
Quantité | 1/boîte |
Diamètre du filetage | GL 29/32 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10798171
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476013 |
10 mL |
61.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10100001
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476001 |
1 mL |
64.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252941
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476019 |
20 mL |
68.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Distributeur Kipp | |
Flacon | |
1/boîte | |
GL 29/32 |