Learn More
Invitrogen™ Human KIT [V559D], GST Tag Recombinant Protein
This KIT V559D Recombinant Human Protein (544-end) was expressed in insect cells.
524.00€ - 7580.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000213 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Format | Kit |
Poids moléculaire | 75.3 kDa |
Famille des kinases | PDGFR Kinase Family |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920283
|
Invitrogen™
A30497 |
10 μg |
524.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17128735
|
Invitrogen™
A32867 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17148775
|
Invitrogen™
A33356 |
1 mg |
7580.00€
1mg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KIT receptor tyrosine kinase is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous lukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_000213 | |
Kit | |
PDGFR Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Recombinant, Active, Catalytic, Mutant |
Kinase Assay | |
75.3 kDa | |
aa 544 - end | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Insect | |
Liquid |