Learn More
Ansell Gants en nitrile à usage intensif série 42-474 Crusader Flex™
Code produit. 12465130 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
12 paires
72 paires
Conçus pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (204°C).
Code produit. 12465130
Marque: Ansell 42474_10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (204°C).
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique pleine longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (200°C). Les gants Ansell Edmont™ Crusader™ Flex série 42-474 peuvent être utilisés dans les services agroalimentaires ainsi que pour la fabrication de verre et de métaux.
  • La construction en deux pièces élimine les coutures pour un meilleur confort des doigts, une dextérité et une flexibilité améliorées
  • Le revêtement en nitrile collé protège contre les chicots, les perforations, les abrasions et les coupures
  • Conçu pour une manipulation intermittente d’objets secs jusqu’à 200°C (400°F)
  • Améliorez les capacités de préhension lors de la manipulation de surfaces sèches ou huileuses
  • Conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires de la FDA
  • Intérieur en feutre non tissé absorbant à la sueur
  • Sans amiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Chlorinated No
Zone enduite Uncoated
Code couleur Gray
Structure Knit
Accelerator Free No
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Non texturés
Latex Free Oui
Matériau Polyester
Type de produit Heat-resistant Gloves
Dimensions 10
Modèle Clute, 42-474
Température (impériale) max. 480°F
Temperature (Metric) Max 250°C
Norme EN388 2241B
À utiliser avec (application) Manipulation des pièces, moulage par injection de presse, test et soudage
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Manchette
Couleur de l’ourlet Gris
Matériau de revêtement Feutre
Doublure Lined
Résistant à Heat
Séries ActivArmr™ 42-474
Type de pouce Straight
Afficher plus Afficher moins
Ne remplacent pas les gants en silicate.