Learn More
KleenGuard™ Combinaisons respirantes avec protection contre les particules Kleenguard™ A20+
Code produit. 13414566
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 13414566
Marque: KleenGuard™ 95190
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour protéger contre les particules, les fibres et les pulvérisations légères. Les combinaisons respirantes avec protection contre les particules Kleenguard™ A20+ Kimberly-Clark™ sont conçues en tissu SMS léger et respirant aidant le corps à maintenir un confort thermique optimal.
  • Corps, capuchon et taille conçus ergonomiquement pour un confort optimal
  • Les passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Coutures intérieures à trois piqûres pour résister à l’usure générale et aux taches sur le tissu
  • Revêtement sans silicone et anti-statique pour les travaux dans des zones critiques en contact avec la peinture ou les surfaces sensibles
  • Couche externe résistante à l’abrasion pour assurer une grande durabilité, notamment en cas de frottements contre des objets comme des parois, etc.
Spécification
Type de produit General Purpose Coveralls
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant pleine longueur
Type de couture Cousu
Stérilité Stérile
Type de dossier Extensible
Certifications/Conformité EN 1073-2:2002
Certifications / conformité (Europe) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Entretien général, nettoyage de bâtiments et espaces publics de construction