Learn More
KleenGuard™ Gants en coton enduits de latex G40
Code produit 11883490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11883490 XL 12 paires
11730674 Standard 12 paires
11863490 Moyen 12 paires
11873490 Grande 12 paires
11740674 2XL 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Code produit 11883490 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 97273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    31.88€ / 12 paires
    Économisez 13.32€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Les gants offrent un haut niveau de durabilité sur le lieu de travail, car ils sont formulés pour contenir un minimum de protéines de latex. KleenGuard™ Gants en coton enduits de latex G40, idéaux pour la maçonnerie, l'entretien général et les applications d'expédition en entrepôt.
  • Les gants offrent une grande durabilité dans un milieu de travail industriel
  • Le procédé de revêtement en latex de poly-coton produit des protéines de latex plus faibles
  • La texture froissée du latex améliore l'adhérence
  • Face externe en coton perméable à l’air pour un confort accru
  • Idéal pour la maçonnerie, la construction et l'entretien général
  • Gants droits et gauches dédiés pour un ajustement sûr et serré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Latex gaufré
Couleur Gris
Finition externe Entièrement texturés
Hand Spécifique
Matériau Polycoton
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions XL
Modèle Moufle à main entière
À utiliser avec (application) Maçonnerie, maintenance générale et construction
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Tricoté
Séries G40
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,5 cm