Learn More
KleenGuard™ Lunettes de sécurité Nemesis™ KleenGuard™
Click to view available options
Couleur de la monture:
Noir
Teinte de la lentille:
IR / UV 3.0
Revêtement de la lentille:
Résistantes aux chocs, Anti-UV
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Conception sportive, flexible et légère
- Le revêtement anti-buée en option empêche l’apparition de buée ; idéal pour les environnements humides et les variations de température
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour la protection oculaire personnelle
- Les verres en polycarbonate offrent une protection UVA / UVB / UVC à 99,9 %
- Le pont de nez breveté FLEX-DRY™ est conçu pour être flexible, pour détourner la sueur des yeux et pour empêcher la glisse sur le nez
- Recyclable via le programme RightCycle par Kimberly-Clark Professional
- Les options de verre comprennent :
- Les verres teintés fumés avec revêtement extérieur de finition miroir bleu sont parfaits pour une utilisation en extérieur où la lumière du soleil peut provoquer une fatigue oculaire
- Les verres à écran anti-lumière bleue en cuivre ont une teinte marron clair et sont conçus pour filtrer la lumière bleue et améliorer la netteté et la perception de la profondeur ; parfaits pour les conditions de faible luminosité
- Les verres en bronze offrent une définition visuelle avec un contraste accru et des contours améliorés dans la plupart des conditions de luminosité
- Les verres ambrés / jaunes bloquent la lumière bleue, ce qui rend l’environnement plus lumineux ; parfaits pour les conditions de faible luminosité et d’utilisation en intérieur
- Les verres de protection IRUV Shade 3 protègent des rayons infrarouges (IR) et ultraviolets (UVA/UVB) lors de tâches telles que la découpe et le brasage légers
- Les verres de protection IRUV Shade 5 protègent des rayons infrarouges (IR) et ultraviolets (UVA/UVB) lors de tâches telles que le brasage et la découpe moyens
- Les verres polarisés marron sont efficaces pour filtrer la lumière bleue diffusée afin d’améliorer la perception de la profondeur et le contraste ; parfaits pour une utilisation en extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. |
| Type de lentille | IR/UV 3.0 |
| Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Anti-UV |
| Teinte de la lentille | IR / UV 3.0 |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| À utiliser avec (application) | Protège les yeux contre les étincelles, les éclaboussures et les petits débris lorsque vous travaillez dans des zones de soudage, tout en respectant la conformité d’un style attrayant. |
| Couleur de la monture | Noir |
| Nbre par carton | 12 paires /boîte |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Style des branches | Toucher doux |
| Afficher plus |