Learn More
Ecolab™ Klercide™ Sporicidal Peroxyde à faible résidu mélangé avec WFI
Un mélange à très faible teneur en résidus de peroxyde d’hydrogène de haute qualité à 6 % et d’eau pour injection (EPI) dont le niveau d’endotoxine est garanti inférieur à 0,25 UE/ml.
Description
- Le mélange biocide est filtré de 0,2 micron, il est rempli stérile sous un flux laminaire de grade A et conditionnés dans des sacs à triple emballage dans une salle blanche de grade B.
- Le produit est un sporicide rotationnel stérile prêt à l’emploi avec de très faibles résidus pour les petites et grandes surfaces.
Spécification
Mélangé avec de la WFI |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ecolab™ Klercide™ Sporicidal Peroxyde à faible résidu mélangé avec WFI