missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF7 Monoclonal Antibody (OTI1A7), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17516324
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17516324 100 μL
17536324 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17516324 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA812008

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the Kruppel-like transcriptional regulator family. Members in this family regulate cell proliferation, differentiation and survival and contain three C2H2 zinc fingers at the C-terminus that mediate binding to GC-rich sites. This protein may contribute to the progression of type 2 diabetes by inhibiting insulin expression and secretion in pancreatic beta-cells and by deregulating adipocytokine secretion in adipocytes. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Spécification

Antigène KLF7
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A7
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression KLF7
Numéro d’ordre du gène O75840
Alias de gène UKLF
Symboles de gène(s) KLF7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombit protein of human KLF7 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8609
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.