missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KLHL12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13415797
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13415797 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13415797 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531278

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Zebrafish (87%), Xenopus laevis (90%), Rhesus Monkey (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Serves as a substrate-specific adapter for the CUL3-based ubiquitin-protein E3 ligase complex. Negatively regulates the Wnt signaling pathway via the targeted ubiquitination and subsequent proteolysis of DVL3.Tissue specificity: Highly expressed in testis and at lower levels in the submandibular salivary gland.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KLHL12
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Klhl12
Numéro d’ordre du gène Q53G59
Alias de gène C3IP1; CUL3-interacting protein 1; DKIR; DKIR homolog; FLJ27152; hDKIR; kelch like family member 12; kelch-like 12; kelch-like family member 12; kelch-like protein 12; kelch-like protein C3IP1; Klhl12; si:dkeyp-53e12.5; Unknown (protein for MGC:134560); wu:fi60g03; zgc:92570
Symboles de gène(s) Klhl12
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human C3IP1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 59349
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.