Learn More
MEDICOM Kolmi Coverfeel Touch Blue Nitrile Glove
GREENER_CHOICE
Code produit. 30215953 Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 30215953
Marque: MEDICOM 1140D
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Great elasticity and optimal comfort. Excellent grip of objects. Recommended in medical, industrial, and agri-food environments. Made in France.
  • No accelerator to limit type IV allergies.
  • Ultra comfortable glove with faster donning thanks to its internal polymer coating.
  • Great elasticity and good dexterity.
  • Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
  • Recommended for medical, industrial, and agri-food environments.
Spécification
Chlorinated No
Accelerator Free Oui
Applications Industrial, Soins de santé, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3.14 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2.7 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 240 mm