Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Ensemble de microfiltration avec support en acier inoxydable et joint rodé (47 mm)
Recommandé pour la filtration des solutions visqueuses ou protéiques afin d’obtenir un débit maximal
Marque: DWK Life Sciences 953855-1047
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Recommandé pour la filtration des solutions visqueuses ou protéiques afin d’obtenir un débit maximal
- Cet appareil est également utilisé pour produire un filtrat ultra-propre, la grille en acier inoxydable ne libérant pas de particules dans le filtrat
- Le raccord à joint rodé supprime le risque de contamination par phtalate susceptible de se produire avec l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- Chaque appareil est fourni avec un entonnoir, une pince en aluminium anodisé, une grille de support en acier inoxydable, un joint en PTFE, une base de support en verre de 47 mm et un flacon de filtration
- Maille en acier inoxydable 304 80 x 80, taille d’ouverture de 0,0055 po, surface ouverte de 19,4 %, diamètre de fil de 0,007 po
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Assemblage de microfiltration | |
Ensemble de microfiltration | |
5,37 in | |
17 in |
Acier inoxydable (316) | |
1 L | |
11,7 cm | |
43 cm |