missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KRT75 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15751921 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15751921 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15751921 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA553987

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MSRQSSITFQ SGSRRGFSTT SAITPAAGRS RFSSVSVARS AAGSGGLGRI SSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 79%.

This gene is a member of the type II keratin family clustered on the long arm of chromosome 12. Type I and type II keratins heteropolymerize to form intermediate-sized filaments in the cytoplasm of epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KRT75
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression KRT75
Numéro d’ordre du gène O95678
Alias de gène 4732468K03Rik; AA589387; CK-75; cytokeratin KRT2-6HF; cytokeratin type II; cytokeratin-75; hK6hf; K6HF; K75; KB18; keratin 75; keratin 75, type II; keratin, type II cytoskeletal 75; Keratin-6 hair follicle; keratin-75; keratinocyte associated protein 1; Krt2-6hf; KRT75; Krtcap1; mK6hf; PFB; type II keratin Kb18; type II keratin-18; type II keratin-K6hf; Type-II keratin Kb18
Symboles de gène(s) KRT75
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human KRT75. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92529).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9119
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.