Learn More
Étalons de test et d’étalonnage KS 100μS, WTW™
Code produit. 10445232
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
300 ML
Code produit. 10445232
Marque: WTW 300578
Systèmes de mesure de la conductivité, il existe des méthodes de vérification: système, y compris la cellule de mesure, peut être étalonné avec des solutions d’étalons de certification traçable. Ajustement n’est généralement pas nécessaire en raison de la stabilité à long terme des matériaux d’électrode utilisés. Kits spéciaux contiennent toutes les pièces pour tester systèmes de mesure conductivité conformément aux directives de pharmacopée.
  • Test et solution étalon 100 μS/cm à 25°C
  • Tester les résistances et les solutions d’étalonnage pour tester les compteurs avec la fonction de conductivité ainsi que pour étalonner le système à partir de l’appareil et de la cellule de mesure de la conductivité
  • Sécurité de mesure optimale grâce aux solutions étalons avec traçabilité PTB/NIST
  • Vérification facile des dispositifs par des résistances de test très précises
  • Kits pour test conformes à la pharmacopée
  • Le système, y compris la cellule de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Verre borosilicaté
Densité 1.2 g/cm3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Quantité 250 mL