Learn More
IKA™ Agitateurs incubateurs KS 4000 i
Utilisez cet agitateur incubateur innovant pour un fonctionnement sans surveillance dans un environnement à température contrôlée. Les agitateurs incubateurs IKA™ KS 4000 i sont dotés d’un grand écran LED pour le réglage et le contrôle de la vitesse et du temps, avec revêtement antimicrobien.
8155.00€
Spécification
Vitesse de rotation | 10 à 500 tr/min |
---|---|
Type de produit | Agitateur incubateur |
Certifications/Conformité | IP 30 DIN EN 60529 |
Fréquence | 50/60 Hz |
Largeur (métrique) | 580 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10532724
|
IKA™
0003510000 |
525 mm |
8155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contrôle de la température PID intégré (utilisation de deux sondes de température PT 1000)
- Boîte de jonction dans l’espace de travail pour la connexion d’une sonde de température supplémentaire, par exemple PT 1000.60
- Contrôle électronique de la température et de la vitesse
- Refroidisseur intégré en option pour la connexion à une unité de refroidissement externe, par exemple KV 600
- L’unité s’éteint automatiquement si elle est perturbée
- L’unité s’arrête automatiquement lorsque la hotte est soulevée
- Plateau de prélèvement avec tuyau de vidange à l’arrière de l’unité
- Fonctionnement simple
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft
- Les fixations ne sont pas incluses dans la livraison, veuillez les commander séparément
Spécification
10 à 500 tr/min | |
IP 30 DIN EN 60529 | |
580 mm | |
0 min à 999 h |
Agitateur incubateur | |
50/60 Hz | |
LED |