missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KSHV LANA2 Monoclonal Antibody (CM-A807)
GREENER_CHOICE

Code produit 11568283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568283 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11568283 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA116663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00€
    531.44€ / 100µL
    Économisez 52.56€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody cross-reacts with human and mouse viral KSHV. Reacts with viral LANA2 protein and shows no cross-reactivity to cellular proteins. Also reacts with human and mouse viral KSHV proteins.

LANA2 (latency-associated nuclear antigen) is an inhibitor of p53-induced transcription in reporter assays and may be an apoptosis antagonist. It is a nuclear protein associated with Kaposi's sarcoma-associated herpes virus (KSHV), or human herpes virus 8. It is found in abundance in the nuclei of cultured cells from KSHV-infected hematopoietic tissues, such as PEL (primary effusion lymphoma) and CD (multicentric Castleman's disease). It does not appear to be expressed in KS (Kaposi's sarcoma) lesions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KSHV LANA2
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone CM-A807
Concentration 2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Alias de gène LANA 2; LANA-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant LANA2 fusion protein.
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.