Learn More
Acide L-alpha-hydroxyisocaproïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10581261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10581261
Marque: Thermo Scientific Acros 204810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13748-90-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13748-90-8
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Clé InChI LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
CID PubChem 83697
ChEBI CHEBI:44510
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-α-Hydroxyisocaproic acid
Point de fusion 78°C to 80°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)COOH
Quantité 1 g
Beilstein 03,336
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-alpha-Hydroxyisocaproic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.