Learn More
L-(+)-arabinose ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11417800 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11417800
Marque: MP Biomedicals 0210070680
Identifiants chimiques
CAS 5328-37-0
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonyme l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
CID PubChem 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Arabinose
Couleur Blanc
Densité 1.585g/mL at 20°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 100 g
Poids de la formule 150.1
Forme physique Poudre